Key Documents
Z215244
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 100 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
producent / nazwa handlowa
Cowie
Długość
650 mm
średnica ostrza
100 mm
wałek śr.
9.5 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)