Key Documents
Z214825
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Davies condenser
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
dł. osłony
400 mm
Opis ogólny
Additional internal cooling surface increases efficiency with negligible hold-up when used at a standard 75° angle.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)