Z208221
Rubbermaid® heavy-duty lab carts
Model B, H × L × W 32 1/2 in. × 36 in. × 24 in., beige, cart total capacity 400 lb. , 200 lb. per shelf
Synonim(y):
wytrzymały wózek, wózek gumowy, wózki gumowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
JA.01
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Model B
wys. × dł. × szer.
32 1/2 in. × 36 in. × 24 in.
całkowity udźwig wózka
400 lb. , 200 lb. per shelf
kolor
beige
Opis ogólny
Duramold® construction holds up under rugged use. Seamless construction, no sharp edges. Easy to clean. Maneuverable. Optional middle shelf sold separately for models B and C.
Informacje prawne
Duramold is a registered trademark of Rubbermaid Commercial Products, Inc.
Rubbermaid is a registered trademark of Rubbermaid Commercial Products, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z208221-1EA | 4061833577479 |