Kluczowe dokumenty
Z207187
Sigma-Aldrich
Broken-glass disposal boxes
Benchtop
Synonim(y):
Pojemnik na odpady szklane, szklane pudełko na odpady laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.35
Materiały
cardboard
Właściwości
Holds broken glass
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24653-0002
dostępność
not available in EU
szer. × dł. × wys.
8 in. × 8 in. × 10 in.
Opis ogólny
Corrugated cardboard receptacle supplied with 2 mil PE bag. When full, safety cap is pulled into place and entire unit is ready for disposal. Printed in four languages (English, French, Spanish, and German). Shipped flat.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)