Merck
755729
Sigma-Aldrich
(±)-Nicotine-(pyridine-d4)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D4H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Postać
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CCCN2C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
Klucz InChI
SNICXCGAKADSCV-MNYIHESISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)