Z205389
Uchwyt do ochrony oczu
clear acrylic, H × W × D 3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
46181802
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
clear acrylic
Właściwości
lid: no
Holds safety glasses
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24877-0001
wys. × szer. × śr.
3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
wymiary tylnej płytki
6 in.
Opis ogólny
Sturdy holder provides workers with easy access to safety glasses or goggles. Wall mountable or freestanding.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)