Kluczowe dokumenty
Z203289
Sigma-Aldrich
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 29/32, capacity 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter osłony przeciwbryzgowej 1143 bez otworu powrotnego to pułapki, które znacznie ograniczają przenoszenie zanieczyszczeń w wyniku spienienia lub uderzenia. Cokolwiek dostanie się do tej pułapki, pozostanie w niej i nie wróci do kolby parownika.
Zastosowanie
Adapter przeciwbryzgowy 1143 bez otworu powrotnego jest idealny do stosowania między rurką parownika a kolbą wyparki obrotowej, aby zapobiec wciągnięciu rozpuszczalnika do skraplacza w przypadku "uderzenia".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)