Z203181
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
Adapter 3-drożny, adapter do szkła, adaptery do szkła
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS29/32
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z203181-1EA | 4061832131757 |