Kluczowe dokumenty
Z191388
Sigma-Aldrich
Regulowany uchwyt 1397
Fits 3/8in. diam. motor shaft
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Właściwości
Fits 3/8in. diam. motor shaft
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Akceptuje pręty mieszadła o średnicy od 1/16 do 3/8 cala.
Informacje prawne
Jacobs is a registered trademark of Jacobs
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)