Kluczowe dokumenty
Z190179
Sigma-Aldrich
Wheaton Safe-Grind tissue grinder
complete, size 30 mL
Synonim(y):
358011
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
producent / nazwa handlowa
WHEATON®
rozmiar
30 mL
Opis ogólny
Typ Potter-Elvehjem. Przezroczysta powłoka z tworzywa sztucznego chroni moździerz przed zarysowaniem lub uszkodzeniem, a także zapewnia pewny chwyt i większe bezpieczeństwo w przypadku pęknięcia. Tłuczek PTFE zamontowany na pręcie SS o średnicy 1/4 cala. SS. W pełni autoklawowalny. Prześwit komory mielenia wynosi od 0,004 do 0,006 cala (od 0,1 do 0,15 mm).
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)