Kluczowe dokumenty
Z173258
Sigma-Aldrich
Reaction and storage flask, Kjeldahl, with glass stopcock on side-arm
capacity 50 mL, female joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom
two-neck
etykieta
R
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type female Joint: ST/NS
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
50 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.