Z136255
Rozmiar rurki
determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
zakres pomiaru
1.5-16 mm
dł. × szer. × wys.
120 mm × 50 mm × 12 mm
Opis ogólny
Określa średnicę wewnętrzną i zewnętrzną szklanych rurek, probówek itp. W przypadku średnicy wewnętrznej należy wybrać najbliższy rozmiar sworznia; w przypadku średnicy zewnętrznej należy wybrać najbliższy rozmiar otworu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)