Kluczowe dokumenty
Z130575
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 250 mL
Synonim(y):
Butelki HDPE, butelka nalgene, butelki nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (24)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2004-0008
średnica butelki × wys.
61 mm × 133 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)