Z124400
Natural rubber septa
red rubber, mixed set (145 pieces with carrying box)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
red rubber
Opis ogólny
Mixed set contains:
25 each of the septa for 5 mm NMR tubes; 7 mm O.D. glass tubing; and 8 or 9 mm O.D. glass tubing
20 each of the septa for 9 or 10 mm O.D. glass tubing; and 10/30 joints and small test tubes
10 each of the septa for 14/20 joints; 19/22 joints; and 24/40 joints
25 each of the septa for 5 mm NMR tubes; 7 mm O.D. glass tubing; and 8 or 9 mm O.D. glass tubing
20 each of the septa for 9 or 10 mm O.D. glass tubing; and 10/30 joints and small test tubes
10 each of the septa for 14/20 joints; 19/22 joints; and 24/40 joints
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
- Z564710Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 9.3 mm × 15.7 mm, red 2 EAKarta charakterystyki
- Z565644Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 1.5 mm × 3.9 mm, red 5 EAKarta charakterystyki
- Z565660Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 2.2 mm × 4.5 mm, red 5 EAKarta charakterystyki
- Z565687Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 2.4 mm × 5.3 mm, red 5 EAKarta charakterystyki
- Z565709Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 3.4 mm × 6.6 mm, red 4 EAKarta charakterystyki
- Z564699Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 7.9 mm × 14 mm, red 2 eaKarta charakterystyki
- Z564699Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 7.9 mm × 14 mm, redKarta charakterystyki
- Z564737Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 12.7 mm × 23.7 mm, red 2 EAKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (8)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)