Key Documents
Z114154
Sigma-Aldrich
Wheaton open-top seals
size 11 mm, PTFE/red rubber septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/red rubber septum
Właściwości
closure type crimp seal
rozmiar
11 mm
dopasowywanie
closure for 11 mm crimp top vial
Opis ogólny
With PTFE-faced septum.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)