Kluczowe dokumenty
Z111392
Sigma-Aldrich
Heavy-duty Wig-L-Bug® grinder/mixer analog
AC/DC input 115 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
dostępność
not available in EU
Opis ogólny
Useful for mixing and grinding that require constant and long periods of operation. Has a 30 minute timer and fan-cooled motor. Comes with vial adapter for 1/2 in. diam. × 1 in. long vials.
Informacje prawne
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)