Z107468
Wheaton connecting adapter
To hose connector.
Synonim(y):
vacuum adapter, vacuum adapters, wheaton adapters
producent / nazwa handlowa
WHEATON®
Opis ogólny
All wetted parts are PTFE.
13-425 screw-threaded connector.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)