Key Documents
Z106283
Sigma-Aldrich
Wheaton connecting adapter
To male Clear-Seal joint, joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
vacuum adapter, vacuum adapters, wheaton adapters
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS19/22
producent / nazwa handlowa
WHEATON®
Opis ogólny
13-425 screw-threaded connector.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)