Key Documents
Y907030
Sigma-Aldrich
Cylinder
stainless steel, 1/2 in. NPT, capacity 1 L
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiały
stainless steel
Poziom jakości
Parametry
1800 psi max. pressure
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
3.5 in. × 3.1 in. × 11 in.
pojemność
1 L
grubość ścianki
0.2 in.
masa
3272 g
dopasowywanie
1/2 in. NPT
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)