Kluczowe dokumenty
WHAWB120356
QIAcard Indicating FTA Cards
mini, 2 sample areas per card, pkg of 25 cards
Synonim(y):
12249 3126 Wskaźnik Mini (25), Whatman FTA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
opis
Indicating FTA Mini Card with 2 sample areas per card, 125 μL maximum volume/sample area, 250 μL maximum total volume/card
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB120356
opakowanie
pkg of 25 cards
Opis ogólny
Karty 3126 oferują kompaktowy system przechowywania w temperaturze pokojowej, który zmniejsza zapotrzebowanie na cenną przestrzeń zamrażarki.
12249 3126 Mini format z 2 punktami do zbierania, stabilizacji, przetwarzania, transportu i archiwizacji kolorowych próbek, takich jak krew. Technologia 3126 umożliwia lizę komórek w kontakcie, denaturację białek oraz natychmiastową stabilizację i ochronę kwasów nukleinowych.
3126 mini karty wykorzystują technologię 12249 3126, która upraszcza obsługę i przetwarzanie kwasów nukleinowych. Karty 3126 zawierają substancje chemiczne, które lizują komórki, denaturują białka i chronią kwasy nukleinowe przed nukleazami, utlenianiem i uszkodzeniami UV. Karty 3126 szybko inaktywują organizmy, w tym patogeny przenoszone przez krew, i zapobiegają rozwojowi bakterii i innych mikroorganizmów.
Wygodne dla protokołów, które wymagają różnych lokalizacji do testowania i archiwizowania próbek. Różne próbki mogą być przetwarzane niezależnie.
Cechy i korzyści
  • Zawiera różowy barwnik, który zmienia kolor na biały po nałożeniu bezbarwnej próbki.
  • Dwa obszary na próbki umożliwiają naniesienie do 250 μl próbki na kartę.
  • Wystarczy nanieść próbkę na kartę 3126. Błony komórkowe i organelle są lizowane, a uwolnione kwasy nukleinowe są uwięzione we włóknach matrycy. Kwasy nukleinowe pozostają unieruchomione i są zachowane do transportu, natychmiastowego przetwarzania lub długotrwałego przechowywania w temperaturze pokojowej.
  • Ponieważ wychwycone kwasy nukleinowe są zachowane, karty 3126 ułatwiają pobieranie próbek w odległych lokalizacjach i upraszczają ich transport.
  • Wysyłaj próbki z powrotem do laboratorium bez kosztownej specjalnej obsługi lub suchego lodu i przetwarzaj je w dogodnym dla siebie czasie.
  • Karty3126 mogą być używane z praktycznie każdym rodzajem próbki: Krew, komórki hodowlane, komórki policzkowe, plazmidy i tkanki stałe.
  • Przechwycone kwasy nukleinowe są gotowe do oczyszczenia. Wystarczy pobrać próbkę z karty 3126, przemyć ją odczynnikiem 3126 Purification Reagent i przepłukać buforem TE-1 (10 mM Tris-HCI, 0,1 mM EDTA, pH 8). DNA na wypłukanym stemplu jest gotowe do użycia w aplikacjach takich jak PCR, analiza SNP i PCR w czasie rzeczywistym. Ponieważ produkty PCR pozostają w roztworze, stempel może być używany do wielokrotnej amplifikacji.
Inne uwagi
Integralność próbki jest zoptymalizowana, gdy karty 3126 są przechowywane w torebce Multi-Barrier Pouch z pakietem osuszającym.
Zakres zastosowania: Tylko do użytku wewnętrznego w badaniach naukowych
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from GE Healthcare for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protokoły
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
This page shows options for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Nucleic Acid Sample Preparation Methodology
Powiązane treści
Genomic DNA Purification from Sample on FTA Elute