Kluczowe dokumenty
WHA9916-1302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.2 μm, pack of 100 ea
Synonim(y):
Filtr strzykawkowy 13 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
9916-1302
Średnica
13 mm
wielkość porów
0.2 μm
Cechy i korzyści
  • Średnice 13 lub 25 mm
  • Rozmiary porów 0,2 µm, 0,22 µm lub 0,45 µm
  • Opcje sterylne lub niesterylne
  • Indywidualny nadruk na filtrze dla łatwej identyfikacji
  • Opakowanie zajmujące mało miejsca
Inne uwagi
Nadaje się do objętości 10 ml lub mniejszych
Informacje prawne
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)