Kluczowe dokumenty
WHA99122504
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9912-2504
Parametry
67.5 psi pressure
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
rozmiar
24.5 × 29.2 mm
masa
1.53 kg
wielkość porów
0.22 μm
dopasowywanie
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
przydatność
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Cechy i korzyści
  • Średnice 13 lub 25 mm
  • Rozmiary porów 0,2 µm, 0,22 µm lub 0,45 µm
  • Opcje sterylne lub niesterylne
  • Indywidualny nadruk na filtrze dla łatwej identyfikacji
  • Opakowanie zajmujące mało miejsca
Informacje prawne
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA991225044061834028703