Key Documents
WHA99091302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
PVDF membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9909-1302
Parametry
67.5 psi pressure
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
rozmiar
19.6 × 16.9 mm
masa
0.52 kg
wielkość porów
0.22 μm
dopasowywanie
female Luer inlet
Cechy i korzyści
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Inne uwagi
Suitable for volumes of 10 mL or less
Informacje prawne
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)