Kluczowe dokumenty
WHA97489930
Whatman® filter paper, Grade 2W
circles, diam. 90 mm (3.5 in.), pkg of 500 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z762490, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose
circles
white cellulose
Właściwości
Grade 2W
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9748-9930
Średnica
90 mm (3.5 in.)
wielkość porów
50 μm
gramatura
97
Cechy i korzyści
  • Każda partia ma gwarancję zgodności ze specyfikacją ASTM E 2187-09.
  • Upraszcza proces testowania poprzez usunięcie testów przydatności partii
  • Tylko stan i użytkowanie
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)