Kluczowe dokumenty
WHA7590002
Whatman® PTFE WTP filter discs 1 μm pore size
white, hydrophobic, PP grid support, 100 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
Z754862
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® membrane filters PTFE, pore size 1 μm, diam. 25 mm
Materiały
PTFE membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 7590-002
Whatman Article No. 28420778 (US reference)
Średnica
25 mm
wielkość porów
1 μm
Opis ogólny
Membrany Whatman PTFE firmy Cytiva to mocne hydrofobowe filtry membranowe odporne na korozyjne rozpuszczalniki i agresywne media stosowane w sterylizacji gazów* i klarowaniu cieczy.
Membrany PTFE są szczególnie skuteczne w przypadku agresywnych rozpuszczalników, cieczy i gazów.
Sterylizacja gazów i klarowanie cieczy
Membrany PTFE są stosowane do klarowania cieczy korozyjnych, rozpuszczalników i agresywnych cieczy. Skuteczna filtracja próbek ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania uszkodzeniom sprzętu. Hydrofobowe filtry membranowe PTFE firmy Cytiva nadają się również do sterylizacji powietrza i gazów* ze względu na ich zdolność do wychwytywania aerozoli wodnych.
Zastosowanie
Jednym z głównych zastosowań membran PTFE jest oczyszczanie substancji żrących, rozpuszczalników i agresywnych płynów. Obejmuje to ważny wymóg w analizie HPLC do filtracji próbek, gdzie wszelkie cząstki stałe mogą spowodować trwałe uszkodzenie kolumny. Zwykle stosowany jest rozmiar porów 0,5 μm. Sterylizacja powietrzem i gazem wykorzystuje hydrofobowe właściwości membran PTFE i ich zdolność do zatrzymywania aerozoli wodnych. Zwykle stosowane rozmiary porów to 0,2 μm i 0,5 μm. Sterylne odpowietrzanie kolektorów próżniowych, zbiorników fermentacyjnych oraz sterylnych zbiorników i pojemników na filtrat wykorzystuje membrany PTFE 0,2 μm.
Cechy i korzyści
  • Siatka z polipropylenu zapewniająca większą wytrzymałość
  • Odporność na temperaturę do 120°C
  • Odporność na większość agresywnych kwasów, zasad i rozpuszczalników
  • Hydrofobowe filtry membranowe mogą zbierać aerozole wodne
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)