Kluczowe dokumenty
WHA70632502
Whatman® polycarbonate Cyclopore® filter discs 0.2 μm pore size
black, hydrophobic, 100 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
Filtry membranowe z poliwęglanu, Filtry poliwęglanowe, membrany filtracyjne
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® Cyclopore® polycarbonate and polyester membranes, cyclopore PC circles, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, black
Materiały
PC membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7063-2502
Whatman Article No. 28420687 (US reference)
Średnica
25 mm
kolor
black
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Whatman® Cyclopore Polycarbonate and Polyester Membranes
Whatman Cyclopore membranes are true pore size microporous membranes featuring sharp cut-off and reproducible microfiltration performance characteristics of track etched membranes. The smooth flat membrane ensures particles are retained on the surface so that they are easily visible under a microscope.
Cyclopore membranes are manufactured using proprietary Whatman technology to produce a precision membrane filter with a closely controlled pore size distribution.
Membranes are produced from a pure polymeric film and give exceptional chemical cleanliness. They are free of contaminants, have low tare weight, minimum water adsorption, and very low levels of nonspecific protein binding.
The polycarbonate (PC) membranes are hydrophilic and are available in a choice of diameters and pore sizes. The polyester (PE) membranes are resistant to most organic solvents, amides, and halogenated hydrocarbons. This broad chemical compatibility makes them suitable for the detection of particles in many corrosive fluids.
Zastosowanie
Typowe zastosowania:
  • Monitorowanie powietrza - pierwiastki śladowe (chemikalia, radioaktywność) i analiza cząstek stałych (kurz, pyłki i cząstki unoszące się w powietrzu).
  • Metody analityczne - analiza grawimetryczna, densytometria, spektroskopia emisyjna, fluorescencja rentgenowska i analiza w podczerwieni.
  • Analiza wody - Absorbowalne halogenki organiczne (AOX), bezpośrednia liczba mikroorganizmów, biologia morska oraz analiza rozpuszczonych fosforanów, azotanów i amoniaku.
  • Filtracja krwi i analiza komórek - odkształcalność RBC, usuwanie leukocytów, filtracja RBC i plazmafereza, chemotaksja, cytologia i hodowla komórek
  • Filtracja ogólna - usuwanie cząstek stałych i bakterii, filtracja przepływu krzyżowego, przygotowanie próbek HPLC i filtracja roztworów
  • Mikroskopia - mikroskopia elektronowa, mikroskopia epifluorescencyjna i bezpośrednia mikroskopia optyczna
  • Analiza mikroorganizmów - bezpośrednia całkowita liczba drobnoustrojów, zbieranie, zagęszczanie, frakcjonowanie, drożdże, pleśnie, Giardia, Legionella, bakterie coli i mikrofilarie psów
  • Badania kwasów nukleinowych - elucja alkaliczna i frakcjonowanie fragmentów DNA
  • Badania oceanograficzne - zapewniają nowe narzędzie do badania organizmów planktonicznych. Te ultracienkie przezroczyste membrany są mocne, a jednocześnie elastyczne, co pozwala na filtrowanie próbek planktonicznych i montowanie membran bezpośrednio na szkiełkach mikroskopowych. (Ref: Hewes et al. 1998; Graham i Mitchell 1999; Graham 1999).
  • Biosensory - jako bariera oferująca kontrolowaną dyfuzję dla odczynników biologicznych i detektorów elektrochemicznych.
  • Testy diagnostyczne - do kontroli przepływu, przygotowania próbek, separacji krwi i wychwytywania mikrocząstek lateksowych
  • Biologia komórki - do hodowli komórek, chemotaksji i analiz cytologicznych, np. bezpośredniego barwienia, testów izotopowych i fluorescencyjnych.
  • Przezskórne dostarczanie leków - jako obojętna matryca do zatrzymywania środków terapeutycznych
Cechy i korzyści
Cechy i zalety:
  • Niskie powinowactwo do barwników zapewnia wyższy kontrast optyczny i ułatwia widoczność pod mikroskopem.
  • Prawdziwe wychwytywanie powierzchni zapewnia łatwe badanie próbek i krótki czas analizy
  • Dostępne całkowicie przezroczyste membrany
  • Znikoma absorpcja i adsorpcja filtratu; niehigroskopijne
  • Niska masa własna
  • Brak zrzucania cząstek zapewnia ultra czysty filtrat
  • Biologicznie obojętne
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Cyclopore is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)