Kluczowe dokumenty
WHA69922504
Whatman® GD/XP syringe filters
polypropylene matrix, pore size 0.45 μm, non-sterile, pack of 150 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene housing
polypropylene matrix
polypropylene membrane (polypropylene pre-filter)
sterylność
non-sterile
Właściwości
Polypropylene prefilter
opakowanie
pack of 150 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6992-2504
Parametry
75 psi pressure
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.6 cm2
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet
Cechy i korzyści
  • Zawiera dwuwarstwowy polipropylenowy filtr wstępny zamiast wielowarstwowego filtra z włókna szklanego, aby zminimalizować poziomy ekstrahowalnych jonów.
  • Filtr strzykawkowy o wyjątkowo niskim poziomie wiązania białek
  • Duża objętość załadunku do filtracji trudnych próbek
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)