WHA67832520
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
2.0 μm, GD2, 100/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z744719, disposable syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass microfiber membrane (graded density)
membrane (GD2)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 6783-2520
Whatman Article No. 28420296 (US reference)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.2 cm2
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtry strzykawkowe Puradisc są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym do elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe Puradisc obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne.
Membrany z mikrofibry szklanej (GMF)
Mikrofibra szklana jest hydrofilowa i ma doskonałą kompatybilność z rozpuszczalnikami organicznymi oraz mocnymi kwasami (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) i zasadami. Nie jest to jednak membrana mikroporowata, a zatem ma nieco mniejszą dokładność retencji niż membrany polimerowe. GMF może również zawierać substancje ekstrahowalne, które zakłócają analizę jonów i metali.
Linia Whatman Puradisc firmy Cytiva to kompleksowe portfolio filtrów strzykawkowych używanych w różnych zastosowaniach. Cytiva oferuje również wysokowydajne filtry strzykawkowe GD/X z wielowarstwowym filtrem wstępnym z włókna szklanego do filtrowania większych objętości próbek trudniejszych do filtrowania.
Puradisc jest dostępny w następujących materiałach membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy.
Cechy i korzyści
- Osiem różnych opcji materiałowych
- Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
- Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
- Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
- Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)