Kluczowe dokumenty
WHA5230500
Whatman® filter paper, Grade 230, creped
circles, diam. 500 mm (19.7 in.), pkg of 50 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z762016, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
circles
creped white cellulose
Właściwości
Grade 230
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 5230-500
Parametry
fast flow rate
fast flow rate
Średnica
500 mm (19.7 in.)
grubość
0.40 mm (0.02 in.)
wielkość porów
25-30 μm
gramatura
123 g/m2
pojemność
high loading
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bibuły filtracyjne są produkowane głównie z myślą o niekrytycznych zastosowaniach laboratoryjnej filtracji przemysłowej wymagających niedrogich filtrów o stałej wydajności.
Grade 230 to mocna, gruba bibuła krepowana szeroko stosowana w chemii naftowej. Zatrzymuje gruboziarniste cząstki, charakteryzuje się dużą szybkością filtracji i wysoką obciążalnością.
Uwaga: Papiery te nie powinny być używane do analizy azotu Kjeldahla.
Cechy i korzyści
  • Zatrzymuje gruboziarniste cząstki
  • Duża prędkość i pojemność załadunkowa
  • Mocny, gruby filtr z karbowaną powierzchnią
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)