Kluczowe dokumenty
WHA5226200
Whatman® filter paper, Grade 226, creped, grey
circles, diam. 200 mm (7.9 in.), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z761877, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
circles
creped gray cellulose
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 5226-200
Parametry
fast flow rate
fast flow rate
Średnica
200 mm (7.9 in.)
grubość
0.28 mm (0.01 in.)
wielkość porów
20-25 μm
gramatura
87 g/m2
pojemność
high-normal loading
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bibuły filtracyjne są produkowane głównie do niekrytycznych zastosowań filtracji laboratoryjnej w przemyśle, wymagających niedrogich filtrów o stałej wydajności.
Grade 226 to wyjątkowa bibuła filtracyjna o krepowanej, szarej powierzchni zapewniającej kontrast optyczny dla białych lub ciemnych filtratów. Zatrzymuje gruboziarniste lub galaretowate osady. Prędkość filtracji jest wysoka. Klasa 226 jest szeroko stosowana w laboratoriach cukrowniczych do rutynowej i/lub powtarzalnej filtracji.
Uwaga: Te bibuły nie powinny być używane do analizy azotu Kjeldahla.
Cechy i korzyści
  • Wysoka prędkość filtracji
  • Zatrzymuje gruboziarniste lub galaretowate cząstki stałe
  • Unikalna karbowana szara powierzchnia zapewnia kontrast optyczny dla białych lub ciemnych filtratów
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)