WHA5202125
Whatman® filter paper, Grade 202, creped
circles, diam. 125 mm (4.9 in.), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z761745, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
circles
creped white cellulose
Właściwości
Grade 202
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 5202-125
Whatman Article No. 28419888 (US reference)
Parametry
medium flow rate
medium-fast flow rate
Średnica
125 mm (4.9 in.)
grubość
0.29 mm (0.01 in.)
wielkość porów
15-19 μm
gramatura
82 g/m2
pojemność
normal loading
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Klasa 202 zapewnia średnią prędkość filtracji gruboziarnistych cząstek. Powierzchnia jest marszczona, dzięki czemu ma większą efektywną powierzchnię filtracji niż gładkie bibuły filtracyjne o tej samej średnicy.
Uwaga: Bibuły te nie powinny być używane do analizy azotu kjeldahla.
Cechy i korzyści
- Filtruje gruboziarniste cząstki
- Średnia prędkość filtracji
- Karbowany dla zwiększenia wydajności i żywotności filtra w porównaniu z gładkimi bibułami filtracyjnymi o tej samej średnicy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA5202125 | 4061834027089 |