Kluczowe dokumenty
WHA3822-090
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/C RTU
preweighed, pack of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
Binder Free
preweighed
opakowanie
pack of 100 ea
Parametry
<550 °C max. temp.
105 mL/min frequency
grubość
(260 μm)
Opis ogólny
Gotowe do użycia bibuły filtracyjne z mikrofibry szklanej Whatman klasy GF/C firmy Cytiva oferują dobre natężenie przepływu i obciążalność, które wspierają analizę całkowitej zawiesiny ciał stałych z drobną nominalną retencją cząstek 1,2 µm.
Filtry z mikrofibry szklanej do całkowitej zawiesiny ciał stałych
Niezawierające spoiwa bibuły filtracyjne z mikrofibry szklanej Whatman klasy GF/C firmy Cytiva są szeroko stosowane jako filtry do całkowitej zawiesiny ciał stałych w zastosowaniach badających zarówno wodę pitną, jak i ścieki.
Linia GF/C RTU, będąca częścią rodziny bibuł filtracyjnych Whatman GF/C, jest poddawana wstępnej obróbce obejmującej mycie, suszenie, chłodzenie (w eksykatorze) i ważenie, zgodnie z wymogami normy EN 872 - europejskiej normy dotyczącej badania zawiesin ciał stałych w wodzie. Organizacja jakości Cytiva zaświadcza, że te bibuły filtracyjne mają ubytek masy mniejszy niż 0,017 mg/cm2 po przygotowaniu, zgodnie z wymaganiami normy. Każda gotowa do użycia szklana bibuła filtracyjna jest umieszczana w aluminiowej szalce z indywidualnym kodem kreskowym, który wskazuje wagę bibuły filtracyjnej. Kod kreskowy może być użyty do uzyskania certyfikatu Cytiva wagi filtra z naszej strony internetowej. Każde pudełko zawiera dodatkowy identyfikator pudełka i kod kreskowy, którego można użyć do pobrania wagi wszystkich 100 szalek w tym pudełku.
Cechy i korzyści
  • Dostępne w różnych rozmiarach,
  • Filtry z mikrofibry klasy GF/C są szeroko stosowane do zbierania komórek, zliczania ciekłych scyntylacji i testów wiązania, gdzie wymagana jest większa pojemność.
  • Są one bardzo odpowiednie do stosowania w aplikacjach obejmujących filtrację powietrza i analizę grawimetryczną materiałów lotnych, w których występuje zapłon.
  • Filtry z mikrofibry RTU klasy GF/C mogą być stosowane do rozpuszczonych i zawieszonych ciał stałych i są dostępne w opakowaniach po 100 sztuk.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)