Kluczowe dokumenty
WHA3002917
Whatman® cellulose chromatography papers
2 Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
Synonim(y):
bibuła, papiery do chromatografii
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose membrane
sheets
klasa czystości
for chromatography
sterylność
non-sterile
Właściwości
2 Chr
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 3002-917
Whatman Article No. 28419210 (US reference)
Parametry
115 mm/30 min flow rate
szer. × dł.
46 cm × 57 cm
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Arkusze do chromatografii celulozowej klasy 2 Chr to papier o grubości 0,18 mm do zastosowań wymagających wyższej rozdzielczości. Grubość 0,18 mm. Szybkość przepływu 115 mm/30 min. Wolniejszy niż 1 Chr do zastosowań o wyższej rozdzielczości. Gładka powierzchnia. Szczególnie zalecany do skanowania optycznego lub radiometrycznego.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
  • Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA30029174061831627961