Kluczowe dokumenty
WHA29175523
Whatman® Exposure Cassettes for Unmounted Screen
L × W (20 cm) (25 cm), Whatman 29175523
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.24
producent / nazwa handlowa
Whatman 29175523
dł. × szerokość
(20 cm) (25 cm)
Opis ogólny
The Exposure Cassette protects the screen from light during exposure to the sample.
  • For use with unmounted screens (not included).
  • Protects your screen from light during exposure.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)