1.88054
Water Standard
1%, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
Synonim(y):
TM=["AQUASTAR"] Water Standard Oven 1% dla metody piekarnika KF
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Standardowy piekarnik wodny 1%, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17025, 17034
linia produktu
Aquastar®
Formularz
solid
opakowanie
glass bottle of 5 g
metody
Karl-Fischer titration: suitable
gęstość nasypowa
460 kg/m3
Format
neat
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Packed in convenient glass bottles with the material subjected to stability and homogeneity studies following ISO 17034 and ISO Guide 35
- Supplied with a batch-specific certificate of analysis (CoA) having data on exact measured water, uncertainty, method of analysis, measuring method, and minimum shelf life
- Characterized in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited calibration laboratory
- Directly traceable to SI unit (kg)
Powiązanie
Informacje prawne
odczynnik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Protokoły
Miareczkowanie Karla Fischera zapewnia dokładne oznaczenie zawartości wody w próbkach konopi w porównaniu z metodą strat podczas suszenia.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.
Środki spożywcze często stanowią wyzwanie dla oznaczania wody metodą Karla-Fischera. Taką matrycą jest kawa rozpuszczalna, w której zawartość wody ma wpływ na jakość i okres przydatności do spożycia.
Cannabis and hemp have attracted worldwide popularity as agricultural products. They find their use in anything from medicinal products to clothing fibers.