WHA2822-047
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/C RTU
pre-rinsed and dried, diam. (4.7 cm), pack of 100 ea
Synonim(y):
Filtry z mikrofibry Whatman
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
Binder Free
Nominal Air Flow Rate: 6.7 s/100 ml/in²
Typical water flow rate: 105 ml/min
pre-rinsed and dried
opakowanie
pack of 100 ea
Parametry
<550 °C max. temp.
Średnica
(4.7 cm)
grubość
(260 μm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtry z mikrofibry szklanej do całkowitej zawiesiny ciał stałych
Niezawierające spoiwa bibuły filtracyjne z mikrofibry szklanej Whatman klasy GF/C firmy Cytiva są szeroko stosowane jako filtry do całkowitej zawiesiny ciał stałych w zastosowaniach badających zarówno wodę pitną, jak i ścieki.
Linia GF/C RTU, będąca częścią rodziny bibuł filtracyjnych Whatman GF/C, jest poddawana wstępnej obróbce obejmującej mycie, suszenie, chłodzenie (w eksykatorze) i ważenie, zgodnie z wymogami normy EN 872 - europejskiej normy dotyczącej badania zawiesin ciał stałych w wodzie. Organizacja jakości Cytiva zaświadcza, że te bibuły filtracyjne mają ubytek masy mniejszy niż 0,017 mg/cm2 po przygotowaniu, zgodnie z wymaganiami normy. Każda gotowa do użycia szklana bibuła filtracyjna jest umieszczana w aluminiowej szalce z indywidualnym kodem kreskowym, który wskazuje wagę bibuły filtracyjnej. Kod kreskowy może być użyty do uzyskania certyfikatu Cytiva wagi filtra z naszej strony internetowej. Każde pudełko zawiera dodatkowy identyfikator pudełka i kod kreskowy, którego można użyć do pobrania wagi wszystkich 100 szalek w tym pudełku.
Cechy i korzyści
- Dostępne w różnych rozmiarach,
- Filtry z mikrofibry klasy GF/C są szeroko stosowane do zbierania komórek, zliczania ciekłych scyntylacji i testów wiązania, gdzie wymagana jest większa pojemność.
- Są one bardzo odpowiednie do stosowania w aplikacjach obejmujących filtrację powietrza i analizę grawimetryczną materiałów lotnych, w których występuje zapłon.
- Filtry z mikrofibry RTU klasy GF/C mogą być stosowane do rozpuszczonych i zawieszonych ciał stałych i są dostępne w opakowaniach po 100 sztuk.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)