Kluczowe dokumenty
WHA2651500
Whatman® indicator papers
Starch iodide test paper book, book of 20 strips
Synonim(y):
Z753351
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.79
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
producent / nazwa handlowa
Whatman 2651-500
Whatman Article No. 28418935 (US reference)
opakowanie
pkg of 10 books of 20 strips
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Wskaźniki pH i papierki testowe spełniające określone potrzeby, oferujące jakość, wygodę i łatwość użycia. Oferujemy szeroką gamę wskaźników pH i papierków testowych spełniających określone potrzeby. Te wysokiej jakości papierki łączą łatwość użycia z dokładnością i spójnością.
Papierki testowe z octanem ołowiu
Używane do wykrywania siarkowodoru, te szybkie jakościowe papierki testowe, po zwilżeniu wodą destylowaną, mogą wykryć zaledwie 5 ppm H2S w atmosferze lub w strumieniu gazu. Nadtlenek wodoru można wykryć za pomocą tego papierka poprzez wstępne zaczernienie papierka w H2S. Można wykryć stężenia tak niskie jak 4 ppm.
Papierki testowe z jodkiem potasu
Używane do wykrywania chloru i innych środków utleniających. W kwaśnym roztworze środki utleniające reagują z jodkiem w papierku testowym, uwalniając jod. Papierek zmieni kolor na niebieski w obecności środka utleniającego (np. CI2, Br2, H2O2, HNO2 itp.).
Uniwersalne papierki wskaźnikowe
Uniwersalne papierki wskaźnikowe zostały zaimpregnowane mieszaniną kilku wskaźników. W kontakcie z roztworem próbki przyjmują określony kolor. Porównanie z dostarczoną tabelą porównawczą kolorów umożliwia określenie pH.
Cechy i korzyści
  • Natychmiastowe odczyty pH.
  • Dokładny dla szerokiego zakresu rutynowych testów pH.
  • Niedrogi.
  • Wygodny i przenośny do użytku w terenie.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2