WHA230010065
Whatman® Benchkote® surface protector for ÄKTA® Start
pack of 50 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122300
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
(Absorbent paper and laminated polyethylene )
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 2300-10065
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dlaczego folia Benchkote do systemów laboratoryjnych ÄKTA?
Arkusze Benchkote są wykonane z chłonnego, nieprzepuszczalnego materiału
zaprojektowanego do ochrony powierzchni laboratoryjnych przed niebezpiecznymi wyciekami. Wysokiej jakości, gładki i chłonny papier 1731 szybko wchłania rozlane płyny, a laminowana warstwa polietylenu zapobiega przedostawaniu się ich na powierzchnię roboczą.
- Przykryj górną tacę buforową arkuszem Benchkote i chroń przed wyciekami buforu i osadami soli.
- Uproszczenie codziennej i cotygodniowej konserwacji zapobiegawczej górnej tacy buforowej systemów ÄKTA Arkusz Benchkote
- Gładki, chłonny papier Whatman szybko wchłania rozlane płyny.
- Laminowana warstwa polietylenowa zapobiega przedostawaniu się cieczy na powierzchnię roboczą.
- Pasuje do górnej tacy buforowej w systemach oczyszczania białek ÄKTA avant, ÄKTA pure i ÄKTA start.
- Oferowane w trzech wygodnych wielkościach opakowań: 10/pk, 25/pk i 50/pk arkuszy.
- Wygodne i łatwe w użyciu.
Arkusze Benchkote są wykonane z chłonnego, nieprzepuszczalnego materiału
zaprojektowanego do ochrony powierzchni laboratoryjnych przed niebezpiecznymi wyciekami. Wysokiej jakości, gładki i chłonny papier 1731 szybko wchłania rozlane płyny, a laminowana warstwa polietylenu zapobiega przedostawaniu się ich na powierzchnię roboczą.
Cechy i korzyści
- Przykryj górną tacę buforową arkuszem Benchkote i chroń przed wyciekami buforu i osadami soli.
- Uproszczenie codziennej i cotygodniowej konserwacji zapobiegawczej górnej tacy buforowej systemów ÄKTA
- Gładki, chłonny papier Whatman szybko wchłania wycieki.
- Laminowana warstwa polietylenowa zapobiega przedostawaniu się wycieków na powierzchnię roboczą.
- Pasuje do górnej tacy buforowej w systemach oczyszczania białek ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure i ÄKTA start.
- Oferowane w trzech wygodnych wielkościach opakowań: 10/pk, 25/pk i 50/pk arkuszy.
- Wygodne i łatwe w użyciu.
Informacje prawne
Benchkote is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)