WHA1821271
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/B
sheets, L × W 2.25 in. × 12.25 in.
Synonim(y):
Z752924
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sheets
sterylność
non-sterile
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1821-271
Whatman Article No. 28418360 (US reference)
dł. × szerokość
2.25 in. × 12.25 in.
grubość
0.68 mm
wielkość porów
1.0 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Three times thicker than GF/A with higher wet strength and significantly increased loading capacity. Combines fine particle retention with good flow rate. Particularly useful where liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions. Can be used as a finely retentive membrane prefilter. Used in LSC techniques where high loading capacity is required.
Cechy i korzyści
- Nominalna retencja cząstek 1,0 µm
- Odpowiedni do klarowania cieczy i/lub scyntylacji cieczy
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)