WHA1810125
Whatman® borosilicate glass TCLP testing filters 0.7 μm pore size
white, acid-treated, low metal, 50 ea, 125 mm diam
Synonim(y):
Filtracja Whatman, filtracja metali, kręgi tclp
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® acid treated low metal TCLP circles, diam. 125 mm
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) membrane (acid treated low metal)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1810-125
Whatman Article No. 28418303 (US reference)
Parametry
60 mL/min speed
Średnica
125 mm
wielkość porów
0.7 μm
gramatura
75 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) is an analytical test designed to determine the leaching potential in a landfill for hazardous organic and inorganic contaminants that could potentially migrate into groundwater, threatening drinking water sources.
Used for EPA Method 1311
The Whatman TCLP Filter is manufactured using a binder free borosilicate glass microfiber with a particle retention rating of 0.6 μm to 0.8 μm.
Cechy i korzyści
- Zgodne z CLP filtry testowe Cytiva są dostępne w sześciu rozmiarach do dokładnego modelowania odcieków składowiskowych i analizy próbek:
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)