WHA1452125
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 52
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Z241857, filter paper, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1452-125
Whatman Article No. 28418103 (US reference)
Parametry
235 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Średnica
125 mm
grubość
175 μm
popiół
≤0.015%
wielkość porów
7 μm (Particle retention)
gramatura
101 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grade 52: 7 μm (medium filter paper)
The general purpose hardened filter paper with medium retention and flow rate. Very hard surface.
Cechy i korzyści
- Wyprodukowane z wysokiej jakości lintersu bawełnianego i poddane obróbce w celu usunięcia metali śladowych.
- Wysoka wytrzymałość na mokro i odporność chemiczna
- Nominalna retencja cząstek 7 µm
- Średnie natężenie przepływu (prędkość filtracji Herzberga 235 s)
- Wysoka czystość (maksymalnie 0,015% popiołu)
- Kompatybilność z lejkami Hirscha lub Büchnera
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)