WHA1093126
Whatman® qualitative filter paper, Grade 93
circles, diam. 125 mm, pack of 1250
Synonim(y):
Whatman filter, Z699675, filter paper, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 1250
producent / nazwa handlowa
Whatman 1093-126
Whatman Article No. 28417549 (US reference)
Parametry
2.6 psi wet burst
80 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
grubość
145 μm
wielkość porów
10 μm (Particle retention)
gramatura
67 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grade 93: 10 μm (medium filter paper)
This filter paper is intermediate in speed and retention between Grades 1 and 4. Available in a dispenser pack, which can be attached to the wall or bench, placed on a shelf either upright or flat, and used as a normal carton or as a convenient dispenser. The envelopes are released individually for easy one-at-a-time removal. Package and envelopes are clearly marked for size and content.
Cechy i korzyści
- Dostępne w opakowaniu z dozownikiem, które można przymocować do ściany lub ławki, umieścić na półce w pozycji pionowej lub płaskiej i używać jako zwykłego kartonu lub wygodnego dozownika.
- Koperty są uwalniane pojedynczo, co ułatwia ich wyjmowanie.
- Opakowanie i koperty są wyraźnie oznaczone pod względem rozmiaru i zawartości.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)