Kluczowe dokumenty
WHA10461400
Whatman® FP 050/0 filter holder
polysulfone, for In-line filtration 25 mm
Synonim(y):
Z751464
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10461400
Whatman Article No. 28415727 (US reference)
Opis ogólny
Żeński wlot Luer Lock jest kompatybilny z typowymi strzykawkami. Polisulfonowa obudowa może być sterylizowana w autoklawie z membraną na miejscu w zastosowaniach wymagających sterylnego zespołu filtra.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymała konstrukcja z tworzywa polisulfonowego zapewnia umiarkowaną kompatybilność chemiczną przy mniejszej masie niż w przypadku uchwytów filtrów ze stali nierdzewnej.
  • Uchwyty filtrów polisulfonowych są często używane do klarowania, odpowietrzania, usuwania cząstek stałych lub zbierania ze strumieni wodnych, powietrza lub gazu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)