WHA10421057
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 100 ea, 135 mm diam
Synonim(y):
Z750670
About This Item
Polecane produkty
product name
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 135 mm
Materiały
borosilicate glass membrane
circles
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10421057
Whatman Article No. 28415412 (US reference)
Średnica
135 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)