Key Documents
WHA10418312
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 3 μm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
Materiały
polycarbonate filter
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10418312
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
3 μm
Zastosowanie
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Informacje prawne
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)