WHA10409770
Whatman® mixed cellulose ester ME 25 filter discs 0.45 μm pore size
black, hydrophilic, white grid (3.1 mm), sterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
membrana osmotyczna, membrana wytrawiana, membrany wodne
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME25/31 STL, diam. 47 mm, pore size 0.45 μm, black with white grid, sterile
sterylność
sterile
Właściwości
black with white grid
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10409770
Whatman Article No. 28415259 (US reference)
Średnica
47 mm
membrana śr.
47 mm
wielkość porów
0.45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ułatwiony proces liczenia: W mikrobiologicznych procedurach liczenia kolonii, kontrast kolorów między powierzchnią a koloniami ułatwia proces liczenia.
Zwykłe lub kratkowane: Wiele technik mikrobiologicznych obejmuje liczenie kolonii po inkubacji jako standardową metodę kwantyfikacji. Filtry siatkowe Whatman mają wyraźnie zdefiniowane linie siatki rozmieszczone w odstępach 3,1 mm lub 5 mm. Zastosowany specjalny atrament jest nietoksyczny i całkowicie wolny od inhibitorów wzrostu bakterii. Czarne mieszane estry celulozy Whatman są dostępne w wersji gładkiej do automatycznego zliczania kolonii, a także w wersji kratkowanej, aby pomóc w ręcznych procedurach zliczania. Czarne membrany zapewniają kontrast między pozostałościami lub kolorami komórek a filtrem bez konieczności barwienia membrany.
Cechy i korzyści
- Dostępne opcje sterylne do zastosowań krytycznych.
- Doskonały kontrast ułatwiający wykrywanie cząstek.
- Siatki są nietoksyczne i nie hamują rozwoju bakterii, zapewniając integralność próbki.
- Czarne membrany gładkie i czarne z siatką zawierają mieszankę azotanu celulozy i octanu celulozy.
- Membrana oferuje wysoki stopień wewnętrznej powierzchni dla większej adsorpcji produktu.
- Większa pojemność na zanieczyszczenia.
- Biologicznie obojętne z dobrą stabilnością termiczną.
- Brak środków powierzchniowo czynnych zanieczyszczających próbki.
- Jednolita mikroporowata struktura membrany zapewnia wysokie natężenie przepływu.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)