WHA10405079
Whatman® nitrocellulose filter discs 8 μm pore size
white, hydrophilic, hydrophobic rim, 100 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z697540, membrane filters, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® nitrocellulose membrane filters, with hydrophobic rim, pore size 8 μm, diam. 50 mm, pack of 100 ea
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10405079
Whatman Article No. 28415157 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
8 μm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Wąski rozkład wielkości porów dla lepszego wychwytywania i analizy powierzchni.
- Niski poziom substancji ekstrahowalnych w celu zapewnienia integralności próbki.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)