WHA10404014
Whatman® cellulose acetate membrane filters 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
Filtry membranowe z octanu celulozy, membrana filtracyjna
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® cellulose acetate membranes, cellulose acetate circles (OE 67), 0.45 μm, 50 mm 100/pk
Materiały
cellulose acetate membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10404014
Whatman Article No. 28415133 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.45 μm
przydatność
suitable for (biological and clinical analysis, sterility tests, and scintillation measurements)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Membrany o wysokiej odporności chemicznej
Dzięki wysokiej odporności chemicznej filtry membranowe z octanu celulozy firmy Cytiva niezawodnie przygotowują ciekły koktajl scyntylacyjny do pomiaru licznikiem scyntylacyjnym. Ponadto wysoce odporne na ciepło membrany Whatman z octanu celulozy mogą filtrować gorące ciecze i gorące gazy.
Cechy i korzyści
- Minimalna utrata próbki w próbkach białkowych dzięki niskiemu wiązaniu białka
- Czysty skład octanu celulozy, minimalizujący zanieczyszczenie próbki
- Hydrofilowy, do stosowania z mediami wodnymi i alkoholowymi
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki, szczególnie alkohole o niskiej masie cząsteczkowej
- Wysoka wytrzymałość fizyczna i odporność na temperaturę do 180°C
- Możliwość sterylizacji większością popularnych metod bez utraty integralności membrany
Inne uwagi
Informacje prawne
Sprzedawane na licencji DE10102744 i ich zagraniczne odpowiedniki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10404014 | 4061834014645 |