WHA10401731
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 25 EA, 25 ea, 142 mm diam
Synonim(y):
filtr millipore
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 142 mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10401731
Whatman Article No. 28415048 (US reference)
Średnica
142 mm
wielkość porów
0.2 μm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Zwykłe i siatkowe opcje ułatwiające metody liczenia kolonii i komórek
- Wspomaga wizualne zliczanie bakterii
- Odpowiednie do hodowli bakterii, w tym E. coli
- Biologicznie obojętne z dobrą stabilnością termiczną
- Jednolita mikroporowata struktura zapewnia wysokie natężenie przepływu podczas filtrowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10401731 | 4061834014348 |