Kluczowe dokumenty
WHA10371005
Whatman® standard glass microfiber extraction thimbles
L × W 50 mm × 16 mm, thickness 1.0 mm
Synonim(y):
Z750042
About This Item
Kod UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
opis
Grade 603 G (Glass Fiber with inorganic binder)
opakowanie
pk of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 10371005
Whatman Article No. 28414806 (US reference)
dł. × szerokość
50 mm × 16 mm
grubość
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gilzy Whatman 603G z włókna szklanego borokrzemianowego ze spoiwem nieorganicznym firmy Cytiva są elastycznie zaprojektowane do stosowania w pełnej gamie dostępnych na rynku systemów aparaturySoxhleta.
Standardowe szklane gilzy Soxhleta firmy Cytiva
Standardowe szklane gilzy ekstrakcyjne Whatman są dostępne w różnych wymiarach i grubościach ścianek, aby dopasować je do danego zastosowania:
  • Dwanaście opcji średnicy wewnętrznej
  • Dwanaście opcji długości gilzy
Cechy i korzyści
  • Odporność na temperatury do 500°C (932°F)
  • Produkowane ze ściankami o grubości 1-1,5 mm
  • Analiza gorących i kwaśnych gazów, w tym kontrola emisji i monitorowanie gazów spalinowych
  • Ekstrakcja Soxhleta
  • Analiza pozostałości pestycydów
  • Określanie zawartości oleju/tłuszczu w żywności
  • Analiza oleju i tłuszczu w odpadach stałych
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA103710054061831612516